Learn More
Masterflex™ KIT TUBE NORPRENE HIGH PRESSURE
Click to view available options
Typ:
Tube
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Choose tubing based on chemical compatibility, flow rate, and your current pump.
- Suitable for use with your Masterflex High-Pressure Peristaltic Pump
Choose the tubing that is compatible with your pump and meets your application needs.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit | Für peristaltische Dosierpumpen |
| Einlassanschluss (angloamerikanisch) | 0.5 in. Hose Barb |
| Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 85°C |
| Material | Norprene |
| Auslassanschluss (angloamerikanisch) | 0.5 in. Hose Barb |
| Menge | Je 1 |
| Größe | 3,78 x 36,19 x 47,29 cm |
| Typ | Tube |
| Maximaler Druck | 125 psi |