Learn More
Masterflex™ Norprene Schlauch, Lebensmittelgeeignet
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1.6 mm
3.2 mm
4.8 mm
12.7 mm
Außendurchmesser (metrisch):
4.8 mm
6.4 mm
8 mm
19.1 mm
Packungsgröße:
15 Meter
Beschreibung
- Lange flexible Lebensdauer in peristaltischen Pumpen
- Temperaturbeständig von -75 bis 275 °F (-59 bis 135 °C)
- Kompatibel mit praktisch allen gängigen Desinfektionsmitteln und Reinigungsmitteln
- Ozon- und UV-beständig
- Mehrfach autoklavierbar
- Chemisch kompatibel mit zahlreichen Flüssigkeiten
- Erfüllt FDA-, 3-A- und NSF-Standards
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 1.6 mm |
| Material | Norprene |
| Außendurchmesser (metrisch) | 4.8 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15 m |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -40 °C |
| Verpackungsmenge | 1 Packung |
| Farbe | Cremefarben |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 135 °C |