Learn More
Masterflex™ Norprene A-60-G Schlauch
Diese Schläuche eignen sich für Anwendungen, die eine hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien, Wärme, Ozon und ultraviolette (UV-) Strahlung erfordern. Saint Gobain Performance Plastics™ Norprene A-60-G Schläuche sind nichtleitend, wärmeversiegelbar, nicht alternd und nicht oxidierend und bestechen durch eine hervorragende Beständigkeit gegen Säuren und Basen.
Marke: Masterflex™ R6008-23
Additional Details : Gewicht : 0.65000kg
Beschreibung
- Schlauch, undurchsichtig, schwarz
- Hergestellt gemäß GMP
- Erste Wahl für Vakuum-/Druckanwendungen
- Für längste Haltbarkeit bei Pumpschläuchen
- Beständig gegen Hitze und Umgebungsozon
- Gute Beständigkeit gegen Säuren/Alkalien
- Schwarze Farbe verbirgt Schmutz und Staub
- Dielektrisch äußerst konstant
- Durch Autoklav sterilisieren
Spezifikation
6.4 mm | |
9.6 mm | |
1.6 mm | |
General industrial application | |
1/Packung | |
61 (Shore A) | |
0.69 bar at 23°C/0.41 bar at 82°C | |
135°C |
Norprene | |
15 m | |
Peristaltic Pump | |
-60°C | |
Schwarz | |
Ja | |
401 mm Hg at 82°C |