Learn More
Normesuximid, TRC
Artikelnummer. 30421377
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30421377 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30421377 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN720500500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Normesuximide
CAS 1497-17-2
Summenformel C11 H11 N O2
Menge 500 mg
Synonym N-Desmethylmethsuximide
InChI-Formel InChI=1S/C11H11NO2/c1-11(7-9(13)12-10(11)14)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3,(H,12,13,14)
SMILES CC1(CC(=O)NC1=O)c2ccccc2
IUPAC-Name 3-Methyl-3-Phenylpyrrolidin-2,5-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 189.21
Formelmasse 189.079