missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ Normalisierungs-Kit, 384-Well

Artikelnummer. 15850403 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
2/Packung
Packungsgröße:
2 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15850403

Marke: Applied Biosystems™ 4432620

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Das 384-Well Normalisierungskit dient zur Wartung Ihres Real-Time PCR-Geräts mit 384-Well-Block

  • Das 384-Well Normalisierungskit dient zur Wartung Ihres Real-Time PCR-Geräts mit 384-Well-Block. Normalisierungsplatten werden zur Kalibrierung verschiedener Geräte verwendet.
  • Das Kit enthält eine FAM™/ROX™ Normalisierungsplatte und eine VIC™/ROX™ Normalisierungsplatte. Ausführliche Anweisungen zur Verwendung finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Geräts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Inhalt und Lagerung Bei –20 °C ± 5 °C lagern

Kalibrierter Farbstoff Proprietäre Mischung
Zur Verwendung mit (Geräte) ViiA™ 7 Dx System, QuantStudio™ Dx
Produkttyp Normierungskit
Zur Verwendung mit (Anwendung) Real Time PCR (qPCR)
Versandbedingung Trockeneis
Menge 2/Packung
Kalibrierungsart Spektralkalibrierung
PCR-Methode qPCR
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt