Learn More
Normal Rabbit IgG, Negative Control, R&D Systems™
Beschreibung
IgG Polyclonal specifically detects IgG in Rabbit samples. It is validated for Control.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | IgG |
| Anwendungen | Control |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | LYOPH |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Control |
| Gen-Alias | Immunoglobulin G, ImmunoglobulinG |
| Gensymbole | IGHG1 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | NA |
| Mehr anzeigen |