Learn More
Normal Goat Serum (10%)
Artikelnummer. 10777043
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
15 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10777043 15 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10777043 Lieferant Invitrogen Lieferanten-Nr. 50197Z
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Normales Ziegenserum (10 %)
This 10% Normal Goat Serum blocking solution is ready-to-use, in phosphate buffered saline (pH 7.4) with 0.1% sodium azide. This normal goat serum is intended for use as a blocking solution when a second antibody of goat origin is applied in an immunohistochemical staining procedure.
To block non-specific binding from the goat second antibody, incubate the tissue section with 10% Normal Goat Serum for 10 minutes at room temperature prior to the primary antibody incubation step.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei 2 bis 8 °C lagern.
Spezies Goat/Caprine
Menge 15 mL
Versandbedingung Nasseis
Zur Verwendung im Labor