Learn More
GPE Scientific™ NorLoc™ NMR-Röhrchenverschlüsse
Description
- Verfügt über ein Patentdesign, das viele der Nachteile der herkömmlichen NMR-Röhrchenkappe behebt.
- können viel einfacher und schneller angewendet werden, wodurch die persönliche Sicherheit erhöht und wertvolle Zeit gespart wird.
- Verfügt über ein fortgeschrittenes Siegeldesign, das überlegene Halten- und Siegelfähigkeiten bietet.
- Die überlegene Haftung der Kappe auf dem Röhrchen bildet eine gewölbte Versiegelung, die wertvolle oder kritische Proben schützt, auch bei gekühlter, kalter Lagerung und variablen Temperaturwechseln und wiederholtem Entfernen und erneutem Aufsetzen standhält
Specifications
Specifications
| Produkttyp | NMR-Röhrchenkappe |
| Farbe | Grünen, |
| Menge | 100/Pk. |
| Größe | 5 mm |