Learn More
GPE Scientific™ NorLoc™ NMR-Röhrchenverschlüsse
Description
- Verfügt über ein patentiertes Design, das viele der Mängel herkömmlicher NMR-Röhrchenkappen behebt.
- Lässt sich wesentlich einfacher und schneller anwenden, wodurch die persönliche Sicherheit erhöht und wertvolle Zeit gespart wird.
- Verfügt über eine fortschrittliche Dichtungskonstruktion, die überlegene Halte- und Dichtungseigenschaften gewährleistet.
- Die hervorragende Haftung des Verschlusses auf dem Röhrchen bildet eine gewölbte Abdichtung, die wertvolle oder kritische Proben auch bei gekühlter Lagerung und schwankenden Temperaturschwankungen schützt und wiederholtem Abnehmen und Wiederaufsetzen standhält.
Spécification
Spécification
| Produkttyp | NMR-Röhrchenkappe |
| Farbe | Roter Mohn |
| Menge | 100/Pk. |
| Größe | 5 mm |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?