Learn More
Norlaudanosolin Hydrobromid, TRC
Artikelnummer. 30138225
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138225 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30138225 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN661425100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16659-88-4
Summenformel C16 H17 N O4 . Br H
Molekulargewicht (g/mol) 368.22
Synonym 1-[(3,4-Dihydroxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-isoquinolinediol Hydrobromide (1:1), 1-(3,4-Dihydroxybenzyl)-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-isoquinolinediol Hydrobromide, 1(±)-Tetrahydropapaveroline Hydrobromide, NSC 118071, Tetrahydropapaveroline Bromide, Tetrahydropapaveroline Hydrobromide
IUPAC-Name 1-[(3,4-Dihydroxyphenyl)Methyl]-1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin-6,7-Diol; Hydrobromid
SMILES Br.Oc1ccc(CC2NCCc3cc(O)c(O)cc23)cc1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Norlaudanosoline Hydrobromide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H17NO4.BrH/c18-13-2-1-9(6-14(13)19)5-12-11-8-16(21)15(20)7-10(11)3-4-17-12;/h1-2,6-8,12,17-21H,3-5H2;1H
Formelmasse 367.0419
Reinheit (%) >95%