Learn More
Lipomed Norfluoxetin-D6.oxalat
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Norfluoxetine-D6 oxalate |
| CAS | 1435934-41-0 |
| Summenformel | C16 D6 H10 F3 N O . C2 H2 O4 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | Norfluoxetine-D6 Oxalate |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C16H16F3NO.C2H2O4/c17-16(18,19)13-6-8-14(9-7-13)21-15(10-11-20)12-4-2-1-3-5-12;3-1(4)2(5)6/h1-9,15 H,10-11,20H2;(H,3,4)(H,5,6)/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,15 D; |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])(CCN)Oc2ccc(cc2)C(F)(F)F.OC(=O)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 3-deuterio-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine;oxalic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 391.37 |
| Formelmasse | 391.1514 |