Learn More
Norfloxacin, MP Biomedicals
Artikelnummer. 17650877 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17650877 25 g 25 Gramm
17640877 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17650877 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215594925
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    466.00 CHF
    443.91 CHF / 25 Gramm
    Sparen 22.09 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 70458-96-7
Summenformel C16H18FN3O3
Molekulargewicht (g/mol) 319.336
InChI-Schlüssel OGJPXUAPXNRGGI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4539
ChEBI CHEBI:100246
IUPAC-Name 1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-7-Piperazin-1-ylchinolin-3-carbonsäure
SMILES CCN1C=C(C(=O)C2=CC(=C(C=C21)N3CCNCC3)F)C(=O)O
Spezifikation
Physikalische Form Powder
Menge 25 g
Güte Not Available
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Norfloxacin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: NORFLOXACIN