Learn More
Norethisteron, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15507039 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15507039
Marke: Thermo Scientific Acros 262890050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 68-22-4
Summenformel C20H26O2
Molekulargewicht (g/mol) 298.42
InChI-Schlüssel VIKNJXKGJWUCNN-XGXHKTLJSA-N
Synonym norethindrone, norethisterone, norethisteron, micronor, 19-norethisterone, norcolut, noriday, norlutin, primolut-n, norethynodrone
PubChem CID 6230
ChEBI CHEBI:7627
IUPAC-Name (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-Ethynyl-17-hydroxy-13-methyl-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-on
SMILES CC12CCC3C(C1CCC2(C#C)O)CCC4=CC(=O)CCC34
Specifications
Chemischer Name oder Material Norethisterone
Schmelzpunkt 205.0°C to 206.0°C
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (1 g, 105°C, 3 h)
Infrarotspektrum Echt
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, dioxane
Formelmasse 298.42
Reinheit (%) ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Norethisterone
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Wirkungen auf/über Laktation
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Hazard Statement
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H362-Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P263-Kontakt während der Schwangerschaft/und der Stillzeit vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.