missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Norethindrone, TRC

Artikelnummer. 30421959
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30421959 250 mg
30409828 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30421959 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN676000250MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 68-22-4
Summenformel C20 H26 O2
Molekulargewicht (g/mol) 298.42
Synonym Norethisterone Acetate Imp. A (EP), Levonorgestrel Imp. U (EP), (17α)-17-Hydroxy-19-Norpregn-4-en-20-yn-3-one, 17-Hydroxy-19-nor-17α-pregn-4-en-20 yn-3-one, 17α-Ethinyl-17β-hydroxy-δ4-estren-3-one, 17α-Ethinyl-19-nortestosterone, 17α-Ethinylestr-4-en-17β-ol-3-one, 17α-Ethynyl-17-hydroxy-4-estrene-3-one, 17α-Ethynyl-17-hydroxyest-4-en-3-one, 17α-Ethynyl-17-hydroxyestr-4-en-3-one, 17α-Ethynyl-17β-hydroxy-19-norandrost-4-en-3-one, 17α-Ethynyl-17β-hydroxyestr-4-en-3-one, 17α-Ethynyl-19-nor-androst-4-en-17β-ol-3-one, 17α-Ethynyl-19-nortestosterone, 17α-Ethynyl-3-oxo-4-estren-17β-ol, 17β-Hydroxy-17α-ethynylestr-4-en-3-one, 19-Nor-17α-ethynyl-17β-hydroxy-4-androsten-3-one, 19-Nor-17α-ethynylandrosten-17β-ol-3-one, 19-Nor-17α-ethynyltestosterone, 19-Norandrost-4-en-3-one, 17α-ethynyl-17β-hydroxy-, 19-Nortestosterone, 17-ethynyl-, Anovule, Conludaf, Conludag, Estr-4-ene-17α-ethynyl-17β-ol-3-one, Ethinylnortestosterone, Ethynylnortestosterone, Gestest, Menzol, Micronett, Micronor, Micronovum, Mini-Pe, Mini-pill, NSC 9564, Nor-QD, Noralutin, Norcolut, Norethindrone, Norethisteron, Norethisterone, Norethynodrone, Noretisterone Dak, Norfor, Norgestin, Norluten, Norlutin, Norluton, Normapause, Norpregneninolone, Primolut N, Proluteasi, SC 4640, Triella, Utovlan
IUPAC-Name (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-ethynyl-17-hydroxy-13-methyl-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Norethisterone
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H26O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,12,15-18,22H,4-11H2,2H3/t15-,16+,17+,18-,19-,20-/m0/s1
Formelmasse 298.1933
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.