Learn More
Norethindron, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11499231 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11499231 5 g 5 Gramm
11479231 0.25 g -
11489231 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499231 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215594694
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 68-22-4
Summenformel C20H26O2
Molekulargewicht (g/mol) 298.426
InChI-Schlüssel VIKNJXKGJWUCNN-XGXHKTLJSA-N
Synonym Norethindron, Norethisteron, 19-Norethisteron, Norethynodron, 19-norethisterone, norcolut, noriday, norlutin, primolut-n, norethynodrone
PubChem CID 6230
ChEBI CHEBI:7627
IUPAC-Name (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-Ethynyl-17-hydroxy-13-methyl-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-on
SMILES CC12CCC3C(C1CCC2(C#C)O)CCC4=CC(=O)CCC34
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Norethindron
Farbe Weiß
Menge 5 g
Formelmasse 298.4
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Norethindrone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H362-Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P263-Kontakt während der Schwangerschaft/und der Stillzeit vermeiden.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: norethindrone