Learn More
Norell™ Quarzglas-NMR-Probenröhrchen
Description
Für automatische Probenahmesysteme und NMR-Spektroskopie mit hohem Durchsatz. Der Norell Standard Series™ Die NMR-Röhrchen wurden im Hinblick auf Qualität und Präzision entwickelt. Nahezu alle Abweichungen an Boden und Wänden wurden eliminiert, was die Schimmerzeiten und die Reproduzierbarkeit der Proben deutlich verbessert. Ob Reaktionsüberwachung, Suche nach einer neuen Verbindung oder routinemäßige NMR-Spektroskopie – der Standard Series™ ist das bevorzugte Röhrchen für den Wissenschaftler von heute. Alle Röhrchen haben polierte Enden, wodurch sie weniger bruchanfällig sind. Farbige Kappen sind im Lieferumfang enthalten.
Specifications
Specifications
| Länge (metrisch) | 203 mm |
| Material | Quarzglas |
| Produkttyp | NMR-Probenröhrchen |
| Verpackung | 5/Packung |
| Außendurchmesser (metrisch) | 4.97 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 4.2 mm |
| Feldstärke | 500 Hz |
| Länge (angloamerikanisch) | 8 in. |