Learn More
Norell™ Quarzglas-NMR-Probenröhrchen
Artikelnummer. 12822306
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
178 mm
203 mm
Feldstärke:
300 Hz
500 Hz
600 Hz
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Feldstärke
12822306 203 mm 300 Hz
12850046 203 mm 500 Hz
12860046 178 mm 600 Hz
12870046 203 mm 600 Hz
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12822306 Lieferant Norell Lieferanten-Nr. XR558
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für automatische Probenahmesysteme und NMR mit hohem Durchsatz
Für automatische Probenahmesysteme und NMR-Spektroskopie mit hohem Durchsatz. Der Norell Standard Series™ Die NMR-Röhrchen wurden im Hinblick auf Qualität und Präzision entwickelt. Nahezu alle Abweichungen an Boden und Wänden wurden eliminiert, was die Schimmerzeiten und die Reproduzierbarkeit der Proben deutlich verbessert. Ob Reaktionsüberwachung, Suche nach einer neuen Verbindung oder routinemäßige NMR-Spektroskopie – der Standard Series™ ist das bevorzugte Röhrchen für den Wissenschaftler von heute. Alle Röhrchen haben polierte Enden, wodurch sie weniger bruchanfällig sind. Farbige Kappen sind im Lieferumfang enthalten.
Spezifikation
Länge (metrisch) 203 mm
Material Borosilikatglas
Produkttyp NMR-Probenröhrchen
Verpackung 25/Packung
Außendurchmesser (metrisch) 4.97 mm
Innendurchmesser (metrisch) 4.2 mm
Feldstärke 300 Hz
Länge (angloamerikanisch) 8 in.