Learn More
Norell™ HT Plus MHZ NMR-Probenröhrchen aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 12800056
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
178 mm
Farbe:
Farblos
Rot
Menge:
5/Packung
50 pro Packung
Packungsgröße:
5 Stück
50 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Farbe Menge unitSize
12800056 178 mm Rot 50 pro Packung 50 Stück
12842336 178 mm Farblos 50 pro Packung 50 Stück
12862336 178 mm Farblos 5/Packung 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12800056 Lieferant Norell Lieferanten-Nr. 5027 RED
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    437.05 CHF
    146.15 CHF / 50 Stück
    Sparen 290.90 CHF
    66% Rabatt
Verfügbar ab: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für automatische Probenahmesysteme und NMR-Spektroskopie mit hohem Durchsatz. Norell™ HT Plus MHZ Borosilikatglas-NMR-Probenröhrchen wurden für Qualität und Präzision entwickelt.
  • Praktisch alle Schwankungen an Boden und Wand wurden eliminiert
  • Verbesserte schimmernde Zeiten und Probenreproduzierbarkeit
  • Alle Röhrchen haben polierte Enden, wodurch sie weniger anfällig für Brüche sind
  • Farbige Kappen sin
Spezifikation
Länge (metrisch) 178 mm
Material Borosilikatglas
Produkttyp NMR-Probenröhrchen
Farbe Rot
Außendurchmesser (metrisch) 4,97 mm
Innendurchmesser (metrisch) 4,2 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Routinemäßige NMR
Enthält Kappe
Menge 50 pro Packung