Learn More
Norell™ Standard Series™ 5 mm Economy NMR-Probenröhrchen
Artikelnummer. 12812346
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
178 mm
203 mm
203 mm
Menge:
100/Packung
5/Packung
Packungsgröße:
100 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Menge Packungsgröße
12812346 203 mm 5/Packung -
12892336 203 mm 100/Packung 100 Stück
12802346 178 mm 5/Packung -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12812346 Lieferant Norell Lieferanten-Nr. ST5508
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hervorragend geeignet für die Überwachung von Reaktionen, das Scouting nach neuen Verbindungen oder das routinemäßige NMR. Norell™ Standard Series™ NMR Probenröhrchen wurden für Qualität und Präzision entwickelt und sind die erste Wahl für den
  • Für automatische Probenahmesysteme und NMR mit hohem Durchsatz
  • Polierte Enden, um Röhrchen weniger anfällig für Bruch zu machen
  • Farbige Kappen sind im Lieferumfang enthalten
  • Praktisch alle Variationen von Boden und Wand wurden eliminiert, was die Schimmerzeiten und die Reproduzierbarkeit der Proben erheblich verbessert
  • Einwegprodukt
Spezifikation
Länge (metrisch) 203 mm
Material Borosilikatglas
Produkttyp NMR-Probenröhrchen
Außendurchmesser (metrisch) 4.9 mm
Innendurchmesser (metrisch) 4.2 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Routinemäßige NMR
Enthält Kappe
Menge 5/Packung