Learn More
Norell™ Standard Series™ 5 mm Economy NMR-Probenröhrchen
Description
- Für automatische Probenahmesysteme und NMR mit hohem Durchsatz
- Polierte Enden, um Röhrchen weniger anfällig für Bruch zu machen
- Farbige Kappen sind im Lieferumfang enthalten
- Praktisch alle Variationen von Boden und Wand wurden eliminiert, was die Schimmerzeiten und die Reproduzierbarkeit der Proben erheblich verbessert
- Einwegprodukt
Specifications
Specifications
| Länge (metrisch) | 178 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Produkttyp | NMR-Probenröhrchen |
| Außendurchmesser (metrisch) | 4.9 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 4.2 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Routinemäßige NMR |
| Enthält | Kappe |
| Menge | 5/Packung |