Learn More
Norell™ Select Series™ Precision NMR-Probenröhrchen
Artikelnummer. 12810036
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
178 mm
178 mm
203 mm
Innendurchmesser (metrisch):
2,41 mm
4,2 mm
4.2 mm
Packungsgröße:
5 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) unitSize
12810036 203 mm 4.2 mm -
12800046 178 mm 2,41 mm -
12800036 178 mm 4,2 mm 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12810036 Lieferant Norell Lieferanten-Nr. S53008
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bieten unübertroffene Leistung, Reproduzierbarkeit und Zuverlässigkeit im Vergleich zu anderen Marken. Die Norell™ Select Series ™ Precision NMR-Probenröhrchen wurden für Qualität und Präzision entwickelt und sind die erste Wahl für den heutig
  • Speziell für hochauflösende NMR entwickelt
  • Geeignet für Rotations- und Nichtrotationsuntersuchungen, Strukturaufklärung kleiner Moleküle und Bestimmung der 3D-Struktur von Membranproteinen
  • Verbesserte Peak-Symmetrie und Schimmerzeiten
  • Kürzere Analysezeiten und verbesserter Probendurchsatz
  • Kann Temperaturschocks bis zu 200 °C °standhalten.
  • Polierte Enden, um Röhrchen weniger anfällig für Bruch zu machen
  • Hergestellt aus robustem Borosilikatglas, kompatibel mit Pyrex™ , Kimax™ Und Duran™
  • Farbige Endkappen sind im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Länge (metrisch) 203 mm
Material Borosilikatglas
Produkttyp NMR-Probenröhrchen
Außendurchmesser (metrisch) 4.9 mm
Innendurchmesser (metrisch) 4.2 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Röhrchen für hochauflösende NMR
Menge 5/Packung