Learn More
Nordihydroguajaretsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10288983 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 10288983
Marke: Thermo Scientific Acros 376305000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 500-38-9 | C18H22O4 | 302.37 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 500-38-9
Summenformel C18H22O4
Molekulargewicht (g/mol) 302.37
MDL-Nummer MFCD00002206
InChI-Schlüssel HCZKYJDFEPMADG-UHFFFAOYSA-N
Synonym nordihydroguaiaretic acid, ndga, dihydronorguaiaretic acid, norhydroguaiaretic acid, nordihydroguairaretic acid, norguaiaretic acid, dihydro, 1,2-benzenediol, 4,4'-2,3-dimethyl-1,4-butanediyl bis, dinorguaiaretic acid, dihydro, 4,4'-2,3-dimethyltetramethylene dipyrocatechol, 2,3-bis 3,4-dihydroxyphenylmethyl butane
PubChem CID 4534
ChEBI CHEBI:7625
IUPAC-Name 4-[4-(3,4-dihydroxyphenyl)-2,3-dimethylbutyl]benzol-1,2-diol
SMILES CC(CC1=CC(=C(C=C1)O)O)C(C)CC2=CC(=C(C=C2)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nordihydroguaiaretic acid
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 184°C to 189°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [(OH)2C6H3CH2CH(CH3)]2
Menge 500 mg
Beilstein 6,IV,7771
Merck Index 15,6782
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble in hot water. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,acetone,slightly soluble in chloroform,insoluble in petroleum ether
Formelmasse 302.37
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nordihydroguaiaretic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.