Learn More
Emma Safety Footwear Nordic Schuhe aus geöltem Nubukleder Größe D
Click to view available options
Größe:
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Packungsgröße:
1 Paar
1 Stück
Description
- Öl-Nubukoberkleder
- Hydro-Tec™ desinfiziertes Silberfutter
- Antistatische Vlies-Innensohle
- GripForce™ Easy-Twist-Außensohle
Specifications
Specifications
| Farbe | Schwarz, Braun |
| Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec Sanitized Silber |
| Material | Leder |
| Größe | 38 |
| Sohleneigenschaften | Antistatische Vlies-Innensohle |
| Sohlenmaterial | GripForce™ Easy-Twist-Außensohle |
| Zehenmaterial | Stahl |
| Produkttyp | Schuhe aus geöltem Nubukleder |