Learn More
Norclomipramin.HCl, Lipomed
Artikelnummer. 30459368
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30459368 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30459368 Lieferant Lipomed Lieferanten-Nr. LPMCLM1250HC100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lipomed liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und fachkundiger Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – wählen Sie Lipomed für Vertrauen, Compliance und analytische Exzellenz.
Norclomipraminhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Desmethylclomipramine hydrochloride
CAS 29854-14-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-Desmethylclomipramine hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C18 H21 Cl N2 . Cl H
Synonym Desmethylclomipramine Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CNCCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
IUPAC-Name 3-(2-Chlor-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N-methylpropan-1-amin;hydrochlorid
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 337.29
Menge 100 mg
Formelmasse 336,116 g/mol