Learn More
Norcantharidin, TRC
Artikelnummer. 30412276
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30412276 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30412276 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN6614485G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Norcantharidin
CAS 29745-04-8
Summenformel C8H8O4
Menge 5 g
Synonym rel-(3aR,4S,7R,7aS)-Hexahydro-4,7-epoxyisobenzofuran-1,3-dione, (3aR,4S,7R,7aS)-rel-Hexahydro-4,7-epoxyisobenzofuran-1,3-dione, 7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane-exo-cis-2,3-dicarboxylic anhydride, Demethylcantharidin, Isocantharidin, NSC 59023, Norcantharidin
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O4/c9-7-5-3-1-2-4(11-3)6(5)8(10)12-7/h3-6H,1-2H2
SMILES O=C1OC(=O)[C@@H]2[C@H]3CC[C@H](O3)[C@H]12
Molekulargewicht (g/mol) 168.15
Formelmasse 168.0423