Learn More
Norbornylen, 99 %, Acors Organics™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15364968 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 kg
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15364968 2.5 kg 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15364968 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 129240025
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Norbornylene
CAS 498-66-8
Schmelzpunkt 42.0°C to 46.0°C
Siedepunkt 96.0°C
Flammpunkt −15°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Summenformel C7H10
Menge 2.5 kg
Fieser 01,757; 02,3
Synonym bicyclo 2.2.1 hept-2-ene, norbornylene, 2-norbornene, norbornene, norcamphene, norfenchene, 2-norbornylene, 3,6-endomethylenecyclohexene, bicyclo 2.2.1-2-heptene, bicyclo 2.2.1.-2-heptene
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in toluene and benzene
InChI-Schlüssel JFNLZVQOOSMTJK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CC2CC1C=C2
IUPAC-Name Bicyclo[2.2.1]hept-2-en
Molekulargewicht (g/mol) 94.15
PubChem CID 10352
Formelmasse 94.15
Reinheit (%) 99%