missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Noradrenalone Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30011992
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30011992 500 mg 500 Milligramm
30007629 1 g 1 Gramm
17918104 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30011992 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN661035500MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 5090-29-9
Summenformel C8H10ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 203.62
Synonym 2-Amino-3',4'-dihydroxyacetophenone Hydrochloride, 2-Amino-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone Hydrochloride
IUPAC-Name 2-amino-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone;hydrochloride
SMILES Cl.O=C(C1=CC=C(O)C(O)=C1)CN

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Noradrenalone Hydrochloride
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H9NO3.ClH/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;/h1-3,10-11H,4,9H2;1H
Formelmasse 203.0349
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.