missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Auch Verapamil-Hydrochlorid, TRC

Artikelnummer. 18014030
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18014030 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18014030 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN87750010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 67812-42-4
Summenformel C26H37ClN2O4
Molekulargewicht (g/mol) 477.04
Synonym Benzeneacetonitrile, α-[3-[[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]amino]propyl]-3,4-dimethoxy-α-(1-methylethyl)-, hydrochloride (1:1), Benzeneacetonitrile, α-[3-[[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]amino]propyl]-3,4-dimethoxy-α-(1-methylethyl)-, monohydrochloride (9CI), Valeronitrile, 5-[(3,4-dimethoxyphenethyl)amino]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-isopropyl-, hydrochloride (7CI), D 591 HCl, Norverapamil hydrochloride, (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-[[2-(3,4-dimethoxyphenyl)-ethyl]amino]-2-(1-methylethyl)pentanenitrile hydrochloride, N-Norverapamil hydrochloride
IUPAC-Name 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)Ethylamino]-2-Propan-2-Ylpentannitril; Hydrochlorid
SMILES Cl.COc1ccc(CCNCCCC(C#N)(C(C)C)c2ccc(OC)c(OC)c2)cc1OC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Norverapamil Hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C26H36N2O4.ClH/c1-19(2)26(18-27,21-9-11-23(30-4)25(17-21)32-6)13-7-14-28-15-12-20-8-10-22(29-3)24(16-20)31-5;/h8-11,16-17,19,28H,7,12-15H2,1-6H3;1H
Formelmasse 476.2442
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.