missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nor Mianserin, TRC

Artikelnummer. 30420354
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30420354 10 mg
30428712 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30420354 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN73680010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 71936-92-0
Summenformel C17 H18 N2
Molekulargewicht (g/mol) 250.34
Synonym Dibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine, 1,2,3,4,10,14b-hexahydro-, 1,2,3,4,10,14b-Hexahydrodibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine, (±)-Demethylmianserin, Demethylmianserin, Desmethylmianserin, N-Desmethylmianserin, Normianserin, Normianserine, Mianserin Hydrochloride Imp. E (EP)
SMILES C1CN2C(CN1)c3ccccc3Cc4ccccc24

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Nor Mianserin
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H18N2/c1-3-7-15-13(5-1)11-14-6-2-4-8-16(14)19-10-9-18-12-17(15)19/h1-8,17-18H,9-12H2
Formelmasse 250.147
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.