Learn More
ZVG™ Nonwoven Multipurpose Cloth
Artikelnummer. 17893515
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Packungsgröße:
200 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
17893515 Gelb 200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17893515 Lieferant ZVG™ Lieferanten-Nr. 1002004
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
This versatile cloth for everyday use is absorbent, durable, and easy to grip.
  • Highly absorbent
  • Easy to handle
  • Made of 85% viscose and 15% polypropylene
Spezifikation
Produkttyp Tuch
Länge (angloamerikanisch) 14.2 in.
Länge (metrisch) 36 cm
Breite (angloamerikanisch) 15.7 in.
Breite (metrisch) 40 cm
Material Polypropylene, Viscose, Cotton
Flächengewicht 90 g/m2
Farbe Gelb
Einwegprodukt Single-use
Verpackungsmenge 10 Cloths/Pk., 2 Pk./Cs.