Learn More
Fisherbrand™ Reinraumwischtücher aus Vliesstoff
Fisherbrand™ Reinraumwischtücher aus Vliesstoff sind robust, abriebfest, saugfähig und praktisch frei von Partikelbildung.
auf Anfrage
Spezifikation
Produkttyp | Reinraum Wischtücher |
---|---|
Material | Polyester-Zellulose |
Zertifizierung/Konformität | ISO Klasse 5-6 (100-1000) Reinraumwischtücher, USP 797 und USP 800 Wischtuchanforderungen |
Farbe | Weiß |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Labor und Reinraum |
Beschreibung
- Hergestellt aus wasserstrahlverfestigtem Vliesstoff aus 45 % Polyester und 55 % Cellulose
- Hergestellt in einer Reinraumumgebung und im Reinraum verpackt
- Hergestellt aus Polyzellulosematerial für ein robustes, saugfähiges und abriebfestes Produkt
- Der Produktionsprozess garantiert extrem geringe Partikelbildung und extrahierbare chemische Substanzen
- Verträglich mit praktisch jedem Lösungsmittel oder jeder Lösung zum Reinigen und Wischen
- Doppelbeutelverpackung
- Ermöglicht Rückverfolgbarkeit von Charge zu Charge
Spezifikation
Reinraum Wischtücher | |
ISO Klasse 5-6 (100-1000) Reinraumwischtücher, USP 797 und USP 800 Wischtuchanforderungen | |
Labor und Reinraum |
Polyester-Zellulose | |
Weiß | |
Unsteril |