Learn More
Nonidet™ P40-Ersatz, UltraPure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15885388 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15885388 1 L Kunststoffflasche 1 Liter
15875388 500 mL Kunststoffflasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15885388 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J19628.K2
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 9002-93-1 | Molecular Formula: C16H26O2 | Molecular Weight: 250.38 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9002-93-1
Summenformel C16H26O2.
Molekulargewicht (g/mol) 250.38
MDL-Nummer MFCD00132505
InChI-Schlüssel JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Igepal CA to 630,Polyethylene glycol tert to octylphenyl ether
PubChem CID 5590
IUPAC-Name 2-[4-(2,4,4-Trimethylpentan-2-yl)phenoxy]Ethanol
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nonidet™ P40 Substitute
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Siedepunkt >250°C
Schmelzpunkt ca. 5 °C
Dichte 1.061
Menge 1 L
Flammpunkt >110°C
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1.061
Formelmasse ca 625