Learn More
Sartorius Sterile Membranfilter aus Cellulosenitrat und -acetat ohne Gitter
Zur Qualitätssicherung bei mikrobiologischen Filteranwendungen. Sartorius Sterile Membranfilter aus Zellulose ohne Gitternetz sind einzeln verpackte Membranen für Kolonienzählungen, Partikelprüfungen, Mikroskopie und Sterilitätskontrollen. Sie können zwischen Membranen aus Zelluloseacetat oder Zellulosenitrat in verschiedensten Porengrößen wählen.
Marke: Sartorius 11106--47----ACN
182.24 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23270" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Zur Qualitätssicherung bei mikrobiologischen Filteranwendungen.Sartorius sterile Cellulose-Membranfilter mit Gitter sind einzeln verpackte Membranen für Kolonienzählungen, Partikelprüfungen, Mikroskopie und Sterilitätskontrollen.Wählen Sie zwischen Membranen aus Celluloseacetat oder Cellulosenitrat sowie verschiedenen Porengrößen.
Sterile, einzeln verpackte Filter für eine strikte Qualitätskontrolle- Per Gammabestrahlung bei 25 kGray vorsterilisiert
- Gebrauchsfertig für eine kürzere Vorbereitungszeit
- Vermeidet die Kontamination der in der geöffneten Packung verbleibenden Filtern
- Filteridentifikation und Chargennummer sind auf jeden einzelnen Umschlag gedruckt
- Jede Membran wird überprüft, um sicherzustellen, dass
- sie in keiner Weise beschädigt ist
- sie korrekt und ohne Verschiebungen unter der Randversiegelung positioniert ist
- sie frei von Partikeln ist
- jeder Umschlag eine lesbare Beschriftung besitzt
- Definierte Partikelretention und außergewöhnliche, zuverlässige Rückgewinnungsraten für Mikroorganismen
- Wahl zwischen zwei Membranmaterialien:
- Cellulosenitrat-Filter (Zellulosemischester) gewähren eine effektive Retention kombiniert mit hohen Durchflussraten und optimalem Kolonienwachstum
- Celluloseacetat-Filter kombinieren hohe Durchflussraten und thermale Stabilität mit geringen Adsorptionseigenschaften
- Lieferbar in 7 verschiedenen Porengrößen: 0.2 μm, 0.45 μm, 0.65 μm, 0.8 μm, 1.2 μm, 3.0 μm und 8.0 μm
- 8 μm-Filter werden als Vorsatzfilter in einem Vorsatzfilteranschluss verwendet. Sie halten grobe Partikel zurück, während sie Mikroorganismen für eine Rückgewinnung auf einem bakterienfesthaltenden Filter durchlassen
- 0.2 μm-Filter bilden den Standard für die sterile Filtration und sind durch den Bakterienbelastungstest (BCT) validiert
- 0.45 μm-Filter werden gemäß ISO 7704 hergestellt
- Weiße Filter ohne Gitter in Durchmessergrößen von 47 oder 50 mm (1.9 oder 2 in.)
Spezifikation
Weiß | |
Celluloseacetat | |
0,45 μm | |
Zur Kolonienzählung, Sterilitätsprüfung, Partikelzählung, Mikroskopie | |
Ja | |
Membranfilter | |
47 mm |
Membranmaterial | |
Zellulose | |
Steril | |
Hydrophil | |
100/Pckg. | |
61 cm (1,9 in.) |