Learn More
Nonanophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434933
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11434933 50 g 50 Gramm
11424933 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11434933 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12238.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 6008-36-2 | C15H22O | 218.34 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6008-36-2
Summenformel C15H22O
Molekulargewicht (g/mol) 218.34
MDL-Nummer MFCD00048965
InChI-Schlüssel PFUPABFCHVRLLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym nonanophenone, n-nonanophenone, n-octyl phenyl ketone, 1-phenyl-1-nonanone, 1-nonanone, 1-phenyl, 1-phenyl-nonan-1-one, acmc-209mhy
PubChem CID 80108
IUPAC-Name 1-Phenylnonan-1-on
SMILES CCCCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Chemischer Name oder Material Nonanophenone
Schmelzpunkt 14°C
Dichte 0.94
Siedepunkt 139°C to 140°C (2 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.506
Menge 50 g
Beilstein 2047454
Formelmasse 218.34
Reinheit (%) 97%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.