Learn More
Nonansäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11477164
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11477164 1000 mL 1000 Milliliter
11487164 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11477164 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21568.AU
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.14 CHF
    43.65 CHF / 1000 Milliliter
    Sparen 9.49 CHF
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 112-05-0 | C9H18O2 | 158.241 g/mol
Nonanoic acid is used in the preparation of plasticizers and lacquers. It is commonly used in conjunction with glyphosate, for a quick burn-down effect in the control of weeds in turfgrass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Nonansäure wird bei der Herstellung von Plastifizierern und Lacken verwendet. Sie wird häufig in Verbindung mit Glyphosat eingesetzt, um einen schnellen Abbrandeffekt bei der Kontrolle von Unkräutern im Rasen zu erzielen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser bei 20 °C, ,0.26 g/l. Löslich in Alkohol und Dipropylenglycol.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Basen lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-05-0
Summenformel C9H18O2
Molekulargewicht (g/mol) 158.241
MDL-Nummer MFCD00004433
InChI-Schlüssel FBUKVWPVBMHYJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym pelargonic acid, n-nonanoic acid, nonylic acid, pelargic acid, nonoic acid, n-nonylic acid, n-nonoic acid, 1-octanecarboxylic acid, pelargon, cirrasol 185a
PubChem CID 8158
ChEBI CHEBI:29019
IUPAC-Name Nonansäure
SMILES CCCCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nonanoic acid
Schmelzpunkt 10°C to 12°C
Dichte 0.905
pH 3.5
Siedepunkt 253°C to 255°C
Flammpunkt 140°C (284°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.4315
Menge 1000 mL
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1752351
Merck Index 14,7070
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 20°C,0.26g/L. Soluble in alcohol and dipropylene glycol.
Formelmasse 158.24
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nonanoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Pelargonic acid