Learn More
Nonanal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438436
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11438436 500 g 500 Gramm
11428436 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11438436 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15908.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 124-19-6 | C9H18O | 142.242 g/mol
Nonanal is used for fragranced end-products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Nonanal wird für parfümierte Endprodukte verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Reduktionsmitteln, starken Basen und starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-19-6
Summenformel C9H18O
Molekulargewicht (g/mol) 142.242
MDL-Nummer MFCD00007030
InChI-Schlüssel GYHFUZHODSMOHU-UHFFFAOYSA-N
Synonym pelargonaldehyde, 1-nonanal, nonanaldehyde, nonyl aldehyde, n-nonaldehyde, nonylic aldehyde, nonylaldehyde, nonaldehyde, n-nonanal, 1-nonaldehyde
PubChem CID 31289
ChEBI CHEBI:84268
IUPAC-Name Nonanal
SMILES CCCCCCCCC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nonanal
Dichte 0.825
Siedepunkt 79°C to 81°C (12 mmHg)
Flammpunkt 63°C (145°F)
Brechungsindex 1.424
Menge 500 g
Beilstein 1236701
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 142.24
Reinheit (%) 97%