Learn More
Nonanal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkode 11428436
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Menge Förpackningsstorlek
11428436 100 g 100 Gramm
11438436 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11428436 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A15908.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Tilføj til indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 124-19-6 | C9H18O | 142.242 g/mol
Nonanal is used for fragranced end-products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Nonanal wird für parfümierte Endprodukte verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Reduktionsmitteln, starken Basen und starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 124-19-6
Summenformel C9H18O
Molekulargewicht (g/mol) 142.242
MDL-Nummer MFCD00007030
InChI-Schlüssel GYHFUZHODSMOHU-UHFFFAOYSA-N
Synonym pelargonaldehyde, 1-nonanal, nonanaldehyde, nonyl aldehyde, n-nonaldehyde, nonylic aldehyde, nonylaldehyde, nonaldehyde, n-nonanal, 1-nonaldehyde
PubChem CID 31289
ChEBI CHEBI:84268
IUPAC-Name Nonanal
SMILES CCCCCCCCC=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Nonanal
Dichte 0.825
Siedepunkt 79°C to 81°C (12 mmHg)
Flammpunkt 63°C (145°F)
Brechungsindex 1.424
Menge 100 g
Beilstein 1236701
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 142.24
Reinheit (%) 97%