Learn More
Nonafluoropentansäure, TRC
Artikelnummer. 17903955
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17903955 250 mg 250 Milligramm
17953605 100 mg 100 Milligramm
17970905 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17903955 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN649515250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2706-90-3
Summenformel C5 H F9 O2
Molekulargewicht (g/mol) 264.05
Synonym Pentanoic acid, nonafluoro- (9CI), Valeric acid, nonafluoro- (6CI,8CI), 2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluoropentanoic acid, NSC 18404, Nonafluoropentanoic acid, Nonafluorovaleric acid, PFPeA, Perfluoropentanoic acid, Perfluorovaleric acid
IUPAC-Name 2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonafluoropentanosäure
SMILES OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perfluoropentanoic acid
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5HF9O2/c6-2(7,1(15)16)3(8,9)4(10,11)5(12,13)14/h(H,15,16)
Formelmasse 263.9833
Reinheit (%) >95%