Learn More
Nonafluor-1-Iodbutan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11432658
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11432658 5 g 5 Gramm
11442658 25 g 25 Gramm
11452658 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11432658 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16671.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 423-39-2 | C4F9I | 345.934 g/mol
Nonafluoro-1-iodobutane is used as iodine atom donor in the synthesis of iodocyclohexane. It is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Nonafluoro-1-iodobutan wird als Jodatomspender bei der Synthese von Iodocyclohexan eingesetzt. Wird in der Agrochemie, in der Pharmazie und in Färbemitteln verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Im Dunkeln und fern von Oxidationsmitteln lagern. Unverträglich mit Alkalimetallen und Licht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 423-39-2
Summenformel C4F9I
Molekulargewicht (g/mol) 345.934
MDL-Nummer MFCD00001062
InChI-Schlüssel PGRFXXCKHGIFSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorobutyl iodide, nonafluoro-1-iodobutane, nonafluorobutyl iodide, perfluorobutyliodide, n-nonafluorobutyl iodide, perfluoro-n-butyl iodide, 1-iodoperfluorobutane, ccris 9008, 1-iodononafluorobutane, butane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-4-iodo
PubChem CID 67917
IUPAC-Name 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-4-iodbutan
SMILES C(C(C(F)(F)I)(F)F)(C(F)(F)F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nonafluoro-1-iodobutane
Schmelzpunkt -89°C to -87°C
Dichte 2.01
Siedepunkt 67°C
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.329
Menge 5 g
UN-Nummer UN3082
Beilstein 1777546
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 345.93
Reinheit (%) 97%