missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nonafluor-1-Butanesulfonsäure, TRC

Artikelnummer. 17992795
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17992795 5 g 5 Gramm
17903605 100 mg 100 Milligramm
17954175 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17992795 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN6493255G
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 375-73-5
Summenformel C4 H F9 O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 300.1
Synonym 1-Butanesulfonic acid, nonafluoro- (6CI,7CI,8CI), 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-1-butanesulfonic acid, 1-Perfluorobutanesulfonic acid, Eftop FBSA, Nonafluoro-1-butanesulfonic acid, Nonafluorobutanesulfonic acid, Perfluorobutanesulfonic acid, PFBS
IUPAC-Name 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluorobutan-1-Sulfonsäure
SMILES OS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Perfluorobutanesulfonic acid
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C4HF9O3S/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16/h(H,14,15,16)
Formelmasse 299.9503
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.