Learn More
Nonafluor-1-Butanesulfonsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Perfluorobutanesulfonic acid |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4HF9O3S/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16/h(H,14,15,16) |
| Formelmasse | 299.9503 |