Learn More
Nonadecansäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10138222 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10138222 1 g Glasflasche 1 Gramm
10114840 5 g Glasflasche 5 Gramm
10391124 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10138222 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 207190010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.70 CHF
    52.65 CHF / 1 Gramm
    Sparen 10.05 CHF
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 646-30-0 | C19H38O2 | 298.51 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 646-30-0
Summenformel C19H38O2
Molekulargewicht (g/mol) 298.51
MDL-Nummer MFCD00002754
InChI-Schlüssel ISYWECDDZWTKFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-nonadecanoic acid, nonadecylic acid, unii-h6m3vyc62p, h6m3vyc62p, fatty acids, c16-22, n-nonadecanoate, n-nonadecylate, nonadecyclic acid, c16-c22 alkylcarboxylic acid
PubChem CID 12591
ChEBI CHEBI:39246
IUPAC-Name Nonadecansäure
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nonadecanoic acid
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 68°C to 70°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 297°C (100.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)17CO2H
Menge 1 g
Beilstein 02, II, 368
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot alcohol and ether
Formelmasse 298.51
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Feines Pulver oder glänzende Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nonadecanoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.