missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nonadecan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3758569
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
629-92-5
C19H40
268.51
MFCD00009012
LQERIDTXQFOHKA-UHFFFAOYSA-N
n-nonadecane, nonadekan, unii-nmy21d3y5t, nmy21d3y5t, unknown branched fragment of phospholipid, ch3-ch2 17-ch3, unknown phospholipid fragment, nonadecane, analytical standard, upl
12401
CHEBI:32927
Nonadecan
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
629-92-5
C19H40
268.51
MFCD00009012
LQERIDTXQFOHKA-UHFFFAOYSA-N
n-nonadecane, nonadekan, unii-nmy21d3y5t, nmy21d3y5t, unknown branched fragment of phospholipid, ch3-ch2 17-ch3, unknown phospholipid fragment, nonadecane, analytical standard, upl
12401
CHEBI:32927
Nonadecan
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Nonadecane
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 32.0°C to 34.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 330.0°C
Flammpunkt 168°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)17CH3
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viskosität 3.6 mPa.s (40°C)
Formelmasse 268.51
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nonadecane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'