Learn More
Nonacarbonyldiiron, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312158
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11312158 10 g 10 Gramm
11302158 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312158 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 013062.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 15321-51-4 | C9H3Fe2O9 | 366.804 g/mol
It is an important reagent in organometallic chemistry and of occasional use in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15321-51-4
Summenformel C9H3Fe2O9
Molekulargewicht (g/mol) 366.804
MDL-Nummer MFCD00151465
InChI-Schlüssel CGJSNKHFIBINMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym iron nonacarbonyl, enneacarbonyldiiron, nonacarbonyldiiron, 1,3-diferrabicyclo 1.1.1 pentane-2,4,5-trione; hexakis carbon monoxide, diironnonacarbonyl, diironnonacarbonyl, purum fe
PubChem CID 71311424
IUPAC-Name Kohlenmonoxid; Eisen; Eisen(3+); Methanon
SMILES [CH-]=O.[CH-]=O.[CH-]=O.[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Fe].[Fe+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nonacarbonyldiiron
Schmelzpunkt ∼100°C (decomposition)
Farbe Orange
Dichte 2.85 g/mL
Strukturformel Fe2(CO)9
Menge 10 g
UN-Nummer UN3179
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 363.79
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallin
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Eisennonacarbonyl
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.