Learn More
Greiner Bio-One Polystyrol-Petrischalen, ohne Entlüftungsöffnungen
Einfach stapelbar
Marke:  Greiner Bio-One 632102
Additional Details : Gewicht : 9.90000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10567571
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Hitzebeständig bis zu 60 °C
  • Erhältlich in belüfteten und nicht belüfteten Ausführungen
  • Auswahl zwischen runder Standardausführung, Schale mit quadratischem Profil, Sonderausführungen und Kontaktschalen/OneWell Plate™ Modellen
  • Einfach stapelbar
  • Kristallklares Polystyrol für die optimale mikroskopische Analyse
Spezifikation
Spezifikation
Einwegprodukt
Rund
Schwer
Nein
94 mm
Polystyrol
Nicht steril
480 Packung
16 mm
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke.Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden, sofern nicht anders angegeben.