Learn More
Greiner Bio-One Polystyrol-Petrischalen, ohne Entlüftungsöffnungen
Einfach stapelbar
Marke: Greiner Bio-One 632181
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Für lange Inkubationszeiten
- Hergestellt aus Kristall-Polystyrol für eine optimale mikroskopische Analyse
Spezifikation
80 mL | |
Polystyrol | |
Steril | |
480 | |
Standard | |
16 mm |
Durchsichtig | |
Rund | |
Standard | |
20 | |
Nein | |
94 mm |
Nur für Forschungszwecke.Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden, sofern nicht anders angegeben.