Learn More
Greiner Bio-One Unbehandelte 384-Well Mikrotiterplatten
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10527071
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Klar
Schwarz
Weiß
Menge:
100/Karton
40/Karton
40/Packung
80/Packung
Deckel:
Mit Deckel
Ohne Deckel
Gesamtvolumen (metrisch) Well:
28 μl
131 μl
Packungsgröße:
100 Stück
40 Stück
80 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Menge Deckel Gesamtvolumen (metrisch) Well unitSize
10527071 Schwarz 40/Karton Ohne Deckel 131 μl 40 Stück
10277441 Weiß 40/Packung Mit Deckel 131 μl 40 Stück
10446152 Klar 80/Packung - 131 μl 80 Stück
10060202 Klar 100/Karton Ohne Deckel 131 μl 100 Stück
10737112 Klar 40/Karton Ohne Deckel 28 μl 40 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10527071 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 781096
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt ohne Oberflächenbehandlung, um eine geringe biomolekulare Bindung zu erzielen. Die Greiner Bio One™ unbehandelten 384-Well-Assay-Mikrotiterplatten eignen sich ideal für empfindliche biochemische Screening-Anwendungen.
  • Die Stellfläche ist mit automatischen Systemen kompatibel
  • Rückverfolgbarkeit bis zur Produktion durch festgelegtes Chargennummernsystem
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
  • Pyrogenfrei
  • Hergestellt nach DIN ISO 9001-Richtlinien
  • Die Anzahl der Brunnen wurde vervierfacht (von 96).
  • Abstand zwischen den Bohrungen: 4,5 mm
  • Abgerundetes quadratisches Bohrlochprofil, dasein flexibles Arbeitsvolumen von 10 bietet. μl bis 130 μund reduzierte Dochtwirkung und Blasenbildung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN ISO 9001
Format Standard
Deckel Ohne Deckel
Array 16 x 24
Bindungsart Mittleres Bindungsvermögen
Farbe Schwarz
Material Polystyrol
Anzahl Wells 384
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Gesamtvolumen (metrisch) Well 131 μl
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Anzahl pro Packung 40
Menge 40/Karton