Learn More
Fisherbrand™ Reservoir für nicht-sterile Reagenzen
Artikelnummer. 32214747 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 mL
25 mL
50 mL
55 mL
100 mL
Material:
PVC
Polystyrol
Packungsgröße:
100 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Material Packungsgröße
32214747 25 mL Polystyrol 100 Stück
32214748 10 mL Polystyrol 100 Stück
32214745 50 mL Polystyrol 100 Stück
32214742 55 mL Polystyrol 100 Stück
32214743 55 mL PVC 100 Stück
32214750 100 mL Polystyrol 100 Stück
32214746 100 mL PVC 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 32214747
Sparen Sie bis zu 60% bei der Flüssigkeitshandhabung
Verwenden Sie den Aktionscode 28028
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reservoirs bieten ein frisches und modernes Design mit verbesserten Funktionen, um die Pipettierungsverfahren zu optimieren
  • Überlegene Haltbarkeit mit verbesserten Wänden und quetschfesten 'Türmen' an den Ecken
  • Einfache Handhabung mit Tabs, um zu verhindern, dass gestapelte Reservoirs zusammenkleben
  • Abschluss 5, 10 ml
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert DNase, RNase und Pyrogenfrei
Farbe Weiß
Kapazität (metrisch) 25 mL
Material Polystyrol
Sterilität Unsteril
Typ Reagenzienreservoir
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pipettieren
Verpackung In Großpackung
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kanäle 1
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Bodenform V-Boden