Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Spritzenfilter, unsteril
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
0,45 μm
Durchmesser (metrisch):
13 mm
25 mm
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Material (Membran) | PTFE |
| Porengröße | 0,2 μm |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für ein breites Spektrum an Anwendungen |
| Gehäusematerial | Polypropylen |
| Menge | 100/Packung |
| Typ | Spritzenfilter |
| Durchmesser (metrisch) | 13 mm |