Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Spritzenfilter, unsteril
Wird für die Filtration von Proteinlösungen verwendet.
Marke: Fisherbrand™
50.31 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21934" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.17640kg
Beschreibung
- Perfekt für tägliche Routineanalysen geeignet
- Membran aus PTFE-Material
- Geringe Proteinbindung
- Hydrophile Membran
- Mittlere chemische Beständigkeit
Spezifikation
PTFE | |
0,2 μm | |
Für ein breites Spektrum an Anwendungen | |
50 | |
Spritzenfilter |
PTFE (hydrophil) | |
Unsteril | |
Polypropylen | |
50/Packung | |
25 mm |